Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tartrazin, 89 %, rein
Artikelnummer. 10318843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10318843
Marke: Thermo Scientific Chemicals 191895000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1934-21-0
Summenformel C16H9N4Na3O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 534.35
MDL-Nummer MFCD00148908
InChI-Schlüssel UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC-Name Trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tartrazine
Hinweise zur Zersetzung >300°C
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 25, IV, 1757
Merck Index 15, 9206
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 260g/L water (30°C)
Formelmasse 534.35
Reinheit (%) 89%
Güte Rein
Unlösliche Stoffe 0.2% max. (in water)
Physikalische Form Pulver