Learn More
Tartrat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12992205
Zum Warenkorb hinzufügen
Tartrat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12992205 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12992205
Marke: Fisher Chemical A 047 250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel OOC(CHOH)2COO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tartrat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 250 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1022751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 047 250
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tartrat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >