Learn More
Tartrat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tartrat |
Verpackung | Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 1 g/l |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Solvent or Matrix | H2O |
Menge | 500 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tartrat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction