Learn More
Weinsäure NF/FCC Feingranular, Macron Fine Chemicals ™
Artikelnummer. 15508004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15508004 500 g POLYSTORMOR 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15508004 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 230704
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Weinsäure
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
MDL-Nummer MFCD00064207
Synonym L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formelmasse 150.09
Güte FCC/NF
Menge 500 g
Verpackung POLYSTORMOR
Physikalische Form Feines Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid