Learn More
(+)-Weinräure, zertifizierte AR für Analysen, entspricht den analytischen Spezifikationen gemäß Ph.Eur, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10614742 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10614742 1 kg 1 Kilogramm
10060400 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10614742 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/0250/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-69-4 | Molecular Formula: C4H6O6 | Molecular Weight: 150.09 g/mol
(+)-Weinsäure, zertifiziertes AR für die Analyse, entspricht den analytischen Spezifikationen gemäß Ph. Eur, Fisher Chemical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00064207
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 168°C
Farbe Weiß
pH 1.6
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 150.09g/mol
Dampfdruck <0.1mbar at 20°C
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.