Learn More
Weinsäure AR Granular, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15558674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15558674 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558674 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 231204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.83 CHF
    249.84 CHF / 500 Gramm
    Sparen 74.99 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Weinsäure
CAS 87-69-4
Menge 500 g
Verpackung POLYSTORMOR
Physikalische Form granular
Summenformel C4H6O6
MDL-Nummer MFCD00064207
Synonym L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formelmasse 150.09
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid