Learn More
Weinsäure, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tartaric Acid |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Weiße Poly-Weitmundflasche |
| Reinheit (%) | Min. 99 % |
| Güte | ACS |