Learn More
Tartaric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tartaric Acid |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Reinheit (%) | Min. 99% |
| Güte | ACS |
| Menge | 125 g |
| Verpackung | White Poly Wide Mouth Bottle |