missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Tariquidar dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18796246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18796246 10 mg 10 Milligramm
18725976 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18796246 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5757/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 CHF
    298.20 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 17.80 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent P-glycoprotein (P-gp) inhibitor

Tariquidar dihydrochloride is a potent P-glycoprotein (P-gp) inhibitor (IC50 = 5.1 nM). Reverses drug resistance in multiple MDR cell lines. Acts as a substrate for breast cancer resistance protein (BCRP) at low concentrations and acts as an inhibitor of BCRP when used at >100 nM concentration. Potentiates the cytotoxic effects of doxorubicin (Cat. No. 2252) and mitoxantrone (Cat. No. 4250) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-[2-[[[4-[2-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]amino]carbonyl]-4,5-dimethoxyphenyl]-3-quinolinecarbxamide dihydrochloride
CAS 1992047-62-7
Menge 10 mg
Ziel Multidrug Transporter Inhibitors
Summenformel C38H38N4O6.2HCl
Formelmasse 719.66
Reinheit >98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.