Learn More
Thermo Scientific™ Target2™ GMF (Glasmikrofaser)-Spritzenfilter
Diese robusten GMF-Spritzenfilter (Glasmikrofaser) sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ F2500-18
166.56 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.32000kg
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Spritzenfiltrationsschritts vor der Injektion trägt nicht nur dazu bei, konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen, sondern schützt auch empfindliche Geräte und verlängert die Lebensdauer der Säule. Die Thermo Scientific™ Target2™ Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie bieten sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Titan3 GMF (Glas-Mikrofaser) Spritzenfilter werden häufig zur Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung verwendet. Zudem sind Sie gut für allgemeine Filteranwendungen geeignet.
Target2 Spritzenfilter sind die ideale Wahl für allgemeine Laboranwendungen. Sie sind robust und zuverlässig und bieten eine hervorragende Leistung zu einem attraktiven Preis.Hervorragende Leistung
- Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
- Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
- 30-mm-Produkte sind ausgelegt für Drücke bis 120 psi.
- Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
- Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C.
- Spritzenfilter können durch 15-minütiges Autoklavieren bei 125 °C sterilisiert werden.
- Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als Luer-Lock-Steckanschluss in Standardgröße für eine vereinfachte Filtratsammlung.
Spezifikation
Target Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. | |
Target2 Glas-Mikrofaser-Spritzenfilter 0,7 µm, 30 mm, 100/Packung | |
Glas-Mikrofaser | |
0,7 μm | |
HPLC, SPE | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
150 psi | |
Spritzenfilter | |
30 mm |
Braun | |
Ja | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
<157 μl | |
Nein | |
Target2 | |
30 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.