Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, no ROX™
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix is a benchtop-stable, single-tube master mix optimized for rapid, sensitive, and reproducible detection of viral and bacterial pathogens even in the presence of PCR inhibitors.
Marke:  Applied Biosystems™ A58671
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30054628
  • 4790.00 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at –15 to –25°C.
Store at room temperature (24°C) for 1 week after first use and 4°C for 1 month after first use.
Flüssig
Mittel
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Hot Start
TaqPath™
Trockeneis
Antibody-based
10 mL
Primer-Sonde
Single-Tube
1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR
Schnell oder standardmäßig
10 mL
Virus Detection, Pathogennachweis, Real-Time PCR (qPCR), Genexpression
2000 x 20 μL Reactions
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2851482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA58671
Chargennummer2885064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA58671
Chargennummer2981255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA58671
Chargennummer2984965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA58671
Chargennummer2924707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA58671
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, no ROX™ > 10 mL