Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ microRNA A Array v2.0, Nagetier
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Nagetier-MicroRNA A-Array V2.0 enthält 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays, die eine genaue Quantifizierung der spezifischen MicroRNAs 335 und 226 für Maus bzw. Ratte in nur 5 Stunden ermöglichen. Drei TaqMan™ MicroRNA Assay-endogene Kontrollen sind enthalten, um die Datennormalisierung zu unterstützen, und ein TaqMan™ MicroRNA-Assay, der nicht mit dem Menschen verwandt ist, ist als Negativkontrolle enthalten. Details zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Datei der Array-Karte. Für die Nutzung dieses Arrays ist der Erwerb des Megaplex™ RT-Primers, Nagetier-Pool A erforderlich. In Situationen, in denen die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder die Probenmenge begrenzt ist, kann mit Hilfe des Megaplex™ PreAmp-Primers, Nagetier-Pool A ein zusätzlicher Voramplifikationsschritt ausgeführt werden.
TaqMan™ MicroRNA-Assays
bieten alle Vorteile der TaqMan™ MicroRNA-Assays in einer praktischen, vorkonfigurierten Mikrofluidkarte und minimieren so die experimentelle Variabilität und den Aufwand für eine parallele Durchführung von 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays.
Megaplex™ RT-Primer sind hochgradig gebündelte RT-Primer zur Konvertierung von bis zu 381 miRNAs zu cDNA vor der Echtzeitanalyse. Diese Primer vereinfachen die Nutzung von TaqMan™ MicroRNA-Array V2.0. Wenn die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder nur eine begrenzte Probenmenge vorliegt, ermöglicht ein Megaplex™ PreAmp-Primer einen optionalen Vorverstärkungsschritt. TaqMan™ MicroRNA Arrays V2.0 und Megaplex™ Primer-Pools ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils, das der Sanger miRBase V10 entspricht und das in nur 5 Stunden angefertigt werden kann und die ideale miRNA-Profilierungslösung ergibt.
Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
Nach der reversen Transkription von miRNA-Zielen mit Megaplex RT-Primern und der optionalen Präamplifikation mit Megaplex PreAmp Primern wird der TaqMan™ Universal PCR Master Mix einfach mit jeder Reaktion kombiniert und in jede der acht Probenladeöffnungen des TaqMan™ Arrays pipettiert. Dies vereinfacht die Probenhandhabung und erhöht den Probendurchsatz.
Umfassende Abdeckung der Sanger miRBase V10
Megaplex™ RT-Pools und PreAmp Primer sind für Proben von Menschen und Nagetieren erhältlich und beinhalten eine Reihe an vorausgewählten und aufeinander abgestimmten Primer-Pools und TaqMan™ MicroRNA-Arrays V2.0. Der Inhalt entstammt dem miRBase V10 und bietet mit den aktuellsten TaqMan™ MicroRNA-Assays eine vollständige bzw. nahezu vollständige Abdeckung von Sanger. Jedes Array (sowohl Mensch als auch Nagetier) enthält eine Auswahl sorgfältig ausgewählter endogener Kontroll-Assays, die Ihnen eine Vielzahl von Optionen für die Datennormalisierung bieten. Besonders hervorzuheben ist die Einbeziehung eines neuen Säugetier-U6-Assays, der viermal auf jeder Karte wiederholt wird, und eines Assays, der nicht mit Säugetierarten verwandt ist, ath-miR159a, der eine Prozesskontrolle ermöglicht.
Ideal für die miRNA-Profilierung
Der hochoptimierte Arbeitsablauf — in Kombination mit hoher Spezifität, Empfindlichkeit und breitem Dynamikbereich des TaqMan™ Assays — macht diese Produktlösung ideal für die miRNA-Profilierung, insbesondere im Vergleich zu Microarrays.
TaqMan™ MicroRNA-Assays
bieten alle Vorteile der TaqMan™ MicroRNA-Assays in einer praktischen, vorkonfigurierten Mikrofluidkarte und minimieren so die experimentelle Variabilität und den Aufwand für eine parallele Durchführung von 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays.
Megaplex™ RT-Primer sind hochgradig gebündelte RT-Primer zur Konvertierung von bis zu 381 miRNAs zu cDNA vor der Echtzeitanalyse. Diese Primer vereinfachen die Nutzung von TaqMan™ MicroRNA-Array V2.0. Wenn die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder nur eine begrenzte Probenmenge vorliegt, ermöglicht ein Megaplex™ PreAmp-Primer einen optionalen Vorverstärkungsschritt. TaqMan™ MicroRNA Arrays V2.0 und Megaplex™ Primer-Pools ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils, das der Sanger miRBase V10 entspricht und das in nur 5 Stunden angefertigt werden kann und die ideale miRNA-Profilierungslösung ergibt.
Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
Nach der reversen Transkription von miRNA-Zielen mit Megaplex RT-Primern und der optionalen Präamplifikation mit Megaplex PreAmp Primern wird der TaqMan™ Universal PCR Master Mix einfach mit jeder Reaktion kombiniert und in jede der acht Probenladeöffnungen des TaqMan™ Arrays pipettiert. Dies vereinfacht die Probenhandhabung und erhöht den Probendurchsatz.
Umfassende Abdeckung der Sanger miRBase V10
Megaplex™ RT-Pools und PreAmp Primer sind für Proben von Menschen und Nagetieren erhältlich und beinhalten eine Reihe an vorausgewählten und aufeinander abgestimmten Primer-Pools und TaqMan™ MicroRNA-Arrays V2.0. Der Inhalt entstammt dem miRBase V10 und bietet mit den aktuellsten TaqMan™ MicroRNA-Assays eine vollständige bzw. nahezu vollständige Abdeckung von Sanger. Jedes Array (sowohl Mensch als auch Nagetier) enthält eine Auswahl sorgfältig ausgewählter endogener Kontroll-Assays, die Ihnen eine Vielzahl von Optionen für die Datennormalisierung bieten. Besonders hervorzuheben ist die Einbeziehung eines neuen Säugetier-U6-Assays, der viermal auf jeder Karte wiederholt wird, und eines Assays, der nicht mit Säugetierarten verwandt ist, ath-miR159a, der eine Prozesskontrolle ermöglicht.
Ideal für die miRNA-Profilierung
Der hochoptimierte Arbeitsablauf — in Kombination mit hoher Spezifität, Empfindlichkeit und breitem Dynamikbereich des TaqMan™ Assays — macht diese Produktlösung ideal für die miRNA-Profilierung, insbesondere im Vergleich zu Microarrays.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TaqMan™ Rodent MicroRNA A Array v2.0 |
| Format | 384-Well-Mikrofluidik-Karte |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Echtzeit-PCR (qPCR), miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA |
| Enthält | 384-Well-Arrays und Informations-CD |
| Menge | 4 Packungen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.