Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7900HT System, 384-well
Vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens.
Marke: Applied Biosystems™ 4323306
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Includes: Enthält eine 96-Well-Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist.
Beschreibung
Die TaqMan™ RNase P 384-Well-Geräteverifizierungsplatte ist eine mit den Reagenzien vorbeladene 384-Well-PCR-Platte, die zur Erkennung und Quantifizierung genomischer Kopien des humanen RNase P-Gens, einem Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert, erforderlich sind.Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1x TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.Die TaqMan™ RNase P 384-Well Geräteverifizierungsplatte erfüllt die gleichen Anforderungen, die auch für die Applied Biosystems™ 7900 HT Echtzeit-PCR-Systeminstallation gelten.Zur Abnahme des Geräteaufbaus müssen die Instrumente zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen.Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.Certifications
l
Spezifikation
Enthält eine 384-Well Reaktionsplatte, vorbefüllt und versiegelt mit 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Sonden und Primern. Bei –15 bis 25 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
AB 7900 HT 384 Well-System | |
TaqMan™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Für 384-Well | |
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte |
FAM | |
Fluoreszent | |
Geräteverifizierungsplatte | |
Trockeneis | |
1 x 384-Well-Platte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.