Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-Assay, VIC™-Farbstoff/QSY™-Sonde, Primer-begrenzt
Artikelnummer. 17168705 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 reactions
Packungsgröße:
250 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17168705 250 reactions 250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17168705 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. a30065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 CHF
    250.88 CHF / 250 Reaktionen
    Sparen 141.12 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ RNase P-Assay, VIC™-Farbstoff/QSY™-Sonde, Primer-begrenzt
  • Der Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-Assay mit VIC™ -farbstoffmarkierter QSY™-Sonde bietet einen vorformulierten Assay zur Quantifizierung der menschlichen RNase P. Dieser Assay ermöglicht die Quantifizierung der relativen Genexpression in cDNA-Proben bei Verwendung mit anderen Genexpressionsassays. Er besteht aus einer VIC-farbstoffmarkierten QSY-Sonde sowie sequenzspezifischen Vorwärts- und Rückwärtsprimern. Der Assay kann für Multiplex- sowie Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden und ist Primer-begrenzt, sodass er mit Proben verwendet werden kann, die die RNase P überexprimieren. Für einen Primer-begrenzten Assay mit ABY™-farbstoffmarkierter anstelle einer VIC-farbstoffmarkierten Sonde siehe Art. Nr. 4485715.
  • Keine Assay-Entwicklungszeit mit vorgefertigten Primern und vorkonstruierten VIC-farbstoffmarkierten TaqMan-Sonden
  • Minimaler Zeitaufwand zur experimentellen Optimierung
  • Verwendung in Verbindung mit FAM™-Assays mit farbstoffmarkierter vorkonstruierter Genexpression
  • Formuliert mit einer Primer-Konzentration zur Verwendung in Multiplex-Reaktionen
  • Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung, Formulierung und Prüfung von Assays, indem Sie die Quantifizierung der Genexpression mit dem TaqMan RNase P Assay kontrollieren. Mit diesem vorgefertigten Proben- und Primer-Set können Sie die Menge der Proben-RNA oder DNA in einer Reaktion bei Verwendung mit einer Kontrollprobe normalisieren. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression.
  • Zur Vereinfachung von Multiplex-Experimenten ist die Assay-Formulierung Primer-begrenzt, sodass der Assay mit hohen RNase P-Expresoren verwendet werden kann.
  • Der VIC-Farbstoff ist zur Verwendung mit dem zweiten Filter unserer QuantStudio™, ViiA™ 7 Echtzeit-PCR-Geräten sowie den Geräten der Serie 7500 optimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Zur Verwendung mit (Geräte) Echtzeit-PCR-System
Produktlinie QSY, TaqMan, VIC
Produkttyp RNase P-Assay
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Menge 250 reactions