Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinexpression Core-Reagenzien-Kit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
:
100 Reaktionen
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinexpression-Assays ermöglichen die schnelle und einfache Identifizierung und relative Proteinquantifizierung von Pluripotenz-Proteinmarkern aus begrenzten Mengen kultivierter hESCs. Das TaqMan™ Proteinexpressions-Assays Grundreagenzien-Basiskit enthält die Reagenzien, die für die Durchführung der Ligation und PCR-Amplifikationsschritte von TaqMan™ Proteinexpressionsexperimenten erforderlich sind. Der universelle PCR-Assay enthält optimierte Konzentrationen von TaqMan™ Sonden und Oligonukleotid-Primern (vorwärts und rückwärts), die zur Amplifikation einer Region des mit Protease behandelten Ligationsprodukts für den Nachweis auf einem Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-System entwickelt wurden. Die Enzymkonzentration, die Ionenstärke und der pH-Wert des TaqMan™ Protein Expression Fast Master Mix sind für die Amplifikation von ligierten Oligonukleotid-Zielsequenzen optimiert, die mit TaqMan™ Proteinexpression-Assay-Reagenzien hergestellt werden. Die im Mastermix enthaltene DNA-Polymerase wurde für maximale PCR-Effizienz und -Spezifität entwickelt, wenn sie mit der Ligationschemie verwendet wird. Hauptmerkmale des TaqMan™ Proteinexpression-Assays:
Quantifiziert die Proteinexpression mit dem Goldstandard TaqMan™ 5’ Nukleasechemie
Ermöglicht die direkte Korrelation von mRNA- und/oder miRNA-Expression mit der Proteinexpression auf derselben Echtzeit-PCR-Plattform
Ermöglicht eine höhere Empfindlichkeit und eine stärker quantitative Auslesung als Western Blots und Immunfärbungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält das Basiskit für TaqMan™ Kernreagenzien für die Proteinexpression (mit DNA-Ligase, Ligase-Verdünnungspuffer, Ligations-Reaktionspuffer, PBS pH-Wert 7,4, Protease und universellem PCR-Assay; bei –15 bis –25 °C lagern) und den schnellen Mastermix für die TaqMan™ Proteinexpression (bei 2 bis 8 °C lagern) |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Schnellsystem,7900 HT-Schnellsystem, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produkttyp | TaqMan™ Proteinexpression Core-Reagenzien-Kit |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Ur (Ultrarein) |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Ziel | Nicht zielspezifisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinexpressionsanalyse, Analyse von Stammzellen |
| Endprodukttyp | TaqMan™ Proteinexpression-Grundreagenzien-Kit |
| Mehr anzeigen |