Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Pri-miRNA Assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076285 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10321815
Marke: Applied Biosystems™ 4427012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TaqMan™ Pri-miRNA-Assay
TaqMan™ Pri-miRNA Assays quantifizieren primäre microRNA (pri-miRNA)-Transkripte, die am weitesten vorgelagerten RNA-Moleküle im microRNA-Biogenese-Pfad. Sie wurden mit einer hochmodernen Bioinformatik-Pipeline entwickelt, die eine überlegene Assay-Leistung und Datenqualität für pri-miRNA-Studien bietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 60X
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Pri-miRNA-Assay
Menge S (360 reactions), made to order
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausreichend für 360 Reaktionen
Wiedergabetreue (vs. Taq) 60 X
Anzahl Reaktionen 360 Reaktionen