Beschreibung
TaqMan Pri-miRNA Assays quantitate primary microRNA (pri-miRNA) transcripts, the most upstream RNA molecules in the microRNA biogenesis pathway. They are designed using our state-of-the-art bioinformatics pipeline, delivering gold-standard assay performance and data quality for pri-miRNA studies.
•Hochgradig spezifisch—Quantifizieren einer miRNA-Transkription aus einem einzelnen Genomlocus
•Schnell, einfach und skalierbar—Zweistufige RT-qPCR liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse
•Eine neue Perspektive—Messen der miRNA-Expression auf Genebene
TaqMan Pri-miRNA-Assays bieten die gleiche hohe Sensitivität, überragende Spezifität und den großen linearen dynamischen Bereich, den man von allen genomischen TaqMan Assays kennt, auch für den Nachweis von pri-miRNA-Transkripten.Aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit benötigen TaqMan Pri-miRNA Assays zum Quantifizieren der Expression von miRNA-Loci mit mittlerer bis hoher Expression nur 1 ng Probe.
Entwurf und Auswahl
Da nicht alle pri-miRNA-Transkripte kartiert wurden, werden diese Assays in unmittelbarer Nähe zu jeder im Sanger-iRBase-Sequenzarchiv vertretenen Stammschleifensequenz entwickelt.Dies gewährleistet eine genaue Messung des Transkripts von Interesse.Jede öffentlich erhältliche Stammschleife lässt sich mit einem TaqMan Pri-miRNA Assay und einem TaqMan microRNA Assay abgleichen, wodurch die an beiden Enden des miRNA-Reifungswegs gebildeten RNA-Sequenzen unabhängig quantifiziert werden können.
Vorformulierter Assay (20x; 60x Mix)
• 2 unmarkierte PCR-Primer (900 nM pro endgültiger 1x-Reaktionskonzentration; 150 nM endgültige 1x-Reaktionskonzentration)
• 1 mit FAM-Farbstoff markierte TaqMan MGB-Sonde (250 nM endgültige 1x-Reaktionskonzentration)
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 60X |
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Produktlinie | TaqMan |
| Produkttyp | Pri-miRNA-Assay |
| Menge | S (360 reactions), made to order |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |