Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Anzahl Reaktionen | 2900 Reaktionen |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | L (2900 Reaktionen), auf Bestellung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |