Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay
Marke: TaqMan® 4426962
667.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21954" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Spezifikation
1 Röhrchen mit einer 20x (S- und M-Größen) oder 60x (L-Größe) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Nachhaltige Verpackung | |
TaqMan™ | |
Flüssigkeit |
Real Time PCR (qPCR) | |
750 Reaktionen | |
Raumtemperatur |