Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ miRNA ABC Aufreinigungskit – Panel B, Mensch
Artikelnummer. 13443119 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13443119 40 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13443119 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4473088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.00 CHF
    477.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 458.64 CHF
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ miRNA ABC Aufreinigungskit – Panel B, Mensch
Verwenden Sie das TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit zur Reinigung von hochwertigen miRNA aus blutverwandten oder anderen schwierigen Probentypen ohne gefährliche Chemikalien.
  • Einfacher und schneller Arbeitsablauf mit Oligonukleotid-konjugierten Dynal™ Magnetic Beads
  • Kleine Proben: Typische Volumina reichen von 10 μL für Blutproben bis 50 μL für Serum- und Plasmaproben
  • RT-PCR-Inhibitoren, die häufig in blutverwandten Proben vorkommen, lassen sich leicht wegwaschen
  • Keine gefährlichen Chemikalien wie Phenol, Chloroform, Trizol™ Reagenz oder Guanidin-Isothiocyanat erforderlich
    Einfache und schnelle miRNA-Aufreinigung
    Das TaqMan™ miRNA ABC (anti-miRNA Bead Capture) Purification Kit enthält Puffer und Magnetic Beads zur Einzelrohrisolierung spezifischer microRNA (miRNA) aus kleinen menschlichen Probentypen, einschließlich Blut, Serum, Plasma, FFPE-Proben, festes Gewebe, kultivierte Zellen und Speichel in 75 Minuten (siehe Arbeitsablauf, Abbildung 1).
    Human Panel A und Human Panel B
    Das TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit wird in zwei Konfigurationen angeboten: Human Panel A und Human Panel B. Die Beads in jedem Kit sind superparamagnetische Dynabeads™, die kovalent an einen einzigartigen Satz aus 377 Anti-miRNA-Oligonukleotiden für jedes Panel gebunden sind, die den Assays in den TaqMan™ Array Human MicroRNA A- und B-Karten entsprechen. Der miRNA-Isolationsprozess beruht auf der Hybridisierung von miRNAs mit den entsprechenden Anti-miRNA-Oligonukleotiden, die an den Beads angebracht sind. Eine vollständige Liste der von den Panels isolierten miRNAs finden Sie im Protokoll für das TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit (siehe unten).
    miRNA-Analyse
    Die mit dem TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit isolierten miRNAs können für die Umwandlung in cDNA und die nachfolgende Analyse mittels quantitativer PCR mit einer der beiden Methoden genutzt werden Einzelröhrchen (einzeln) TaqMan™ microRNA-Assays oder TaqMan™ Array Human microRNA A und B Karten. Abbildung 2 zeigt, welche Daten aus miRNA gewonnen werden können, die mit dem TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit aus verschiedenen Probentypen isoliert wurden.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
    Beschreibung TaqMan™ Human Panel B miRNA ABC Aufreinigungskit, 40 Preps, flüssig, auf magnetischen Beads basierende Isolationstechnologie, menschliche Spezies, , Dynabeads™ System, Blut, Zellen, FFPE und feste Proben, flüssige Proben, mRNA Endproduk,75 Min. Aufreinigungszeit, Lagerung bei 2 bis8 °C
    Buffer Lysepuffer, ABC-Puffer, Waschpuffer 1 und 2, Elutionspuffer
    Isolation Technology Magnetic Bead
    Spezies Human
    Probentyp Blut, Zellen, Zellkulturen, FFPE- und fixierte Proben, Flüssige Proben (z. B. Serum), Plasma, Speichel, Serum, Gewebe, Gewebe (FFPE), Urin, Vollblut (spezifisch)
    Endprodukttyp Mikro-RNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), microRNA-Analyse, RNA-Extraktion, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNAi, Epigenetik und Analyse nicht codierender RNA, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RN
    Enthält Lysepuffer, ABC-Puffer, Waschpuffer 1, Waschpuffer 2, Elutionspuffer, 1.5 ml-LoBind-Röhrchen
    Verpackungsart Je 1
    Produkttyp TaqMan™ Human Panel B miRNA ABC Aufreinigungskit
    Menge 40 Aufreinigungen
    Temperatur (metrisch) 2°bis 8 °C
    Form Flüssig
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.