Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit verwendet die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Amplifikation einer einzigartigen mikroorganismusspezifischen DNA-Zielsequenz und eine TaqMan™ Sonde zum Nachweis der amplifizierten Sequenz. Das TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit bietet ein einfaches, zuverlässiges und schnelles Verfahren, bei dem die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Amplifikation einer für Francisella tularensis einzigartigen Zielsequenz verwendet wird
Reduzieren Sie die Probenhandhabung mit einem 3-Stufen-Prozess, bei dem während des PCR-Schritts ein einzelnes geschlossenes Röhrchen verwendet wird.
Das hochempfindliche TaqMan™ Echtzeit-PCR-System ermöglicht eine enorme Reduzierung des Zeitaufwands, der für die Voranreicherung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren benötigt wird.
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem Standardprotokoll für mehrere Organismen.
3 einfache Schritte
Dieses Kit umfasst 3 einfache Schritte: Anreichern von Proben, Vorbereiten von Proben und Ausführen von Proben. Züchten Sie den spezifischen Erreger aus einer ausgewählten Probe mit einem Standardanreicherungsverfahren im Anreicherungsschritt an. Isolieren Sie in der Probenvorbereitung die DNA für die PCR, und bereiten Sie die Reaktionen vor, mischen Sie die Reaktionen und pipettieren Sie diese. Im letzten Schritt analysieren Sie Ihre Probe, indem Sie eine Platte auf einem unserer Echtzeit-PCR-Systeme laufen lassen.
Komplettlösung
Wir bieten eine vollständige Reihe™ von TaqMan Pathogen-Detektions-Kits auf der Grundlage universeller Assay-Bedingungen, mit denen Sie jede Kombination dieser Assays im gleichen Probenlauf gemeinsam ausführen können. In Kombination mit unseren Echtzeit-PCR-Systemen bietet das TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit eine vollständig integrierte Lösung von einem einzigen Anbieter zur Identifizierung von Francisella tularensis
Das
3 einfache Schritte
Dieses Kit umfasst 3 einfache Schritte: Anreichern von Proben, Vorbereiten von Proben und Ausführen von Proben. Züchten Sie den spezifischen Erreger aus einer ausgewählten Probe mit einem Standardanreicherungsverfahren im Anreicherungsschritt an. Isolieren Sie in der Probenvorbereitung die DNA für die PCR, und bereiten Sie die Reaktionen vor, mischen Sie die Reaktionen und pipettieren Sie diese. Im letzten Schritt analysieren Sie Ihre Probe, indem Sie eine Platte auf einem unserer Echtzeit-PCR-Systeme laufen lassen.
Komplettlösung
Wir bieten eine vollständige Reihe™ von TaqMan Pathogen-Detektions-Kits auf der Grundlage universeller Assay-Bedingungen, mit denen Sie jede Kombination dieser Assays im gleichen Probenlauf gemeinsam ausführen können. In Kombination mit unseren Echtzeit-PCR-Systemen bietet das TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit eine vollständig integrierte Lösung von einem einzigen Anbieter zur Identifizierung von Francisella tularensis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 300 μl 10X Francisella tularensis Zielassay tul4, 300 μl 10X Francisella tularensis Zielassay FopA, 1.000 μl Negativkontrolle, zwei Röhrchen 2X Fast PCR-Mastermix 1.500 μl; –20/2 bis 8 °C |
| Beschreibung | TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit,100 Reaktionen, Primer-Sonden-Detektionsmethode, FAM™-Farbstofftyp, F. Tularensis Zielorganismusklasse, Tularämie, zielspezifisch, für diagnostische Tests |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produkttyp | TaqMan™ Francisella tularensis Detektionskit |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Ziel | Bakterien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pathogennachweis |
| Anzahl Reaktionen | 100 Reaktionen |
| Größe (Endprodukt) | 100 rxn(s) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.