Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST ermöglicht die Verifizierung der Pluripotenz und die Bestimmung der Abstammungsverzerrung bei ES- und iPS-Zelllinien. Jede der beiden 96-Well-Platten enthält 94 vordefinierte TaqMan™ Genexpressions-Assays (einschließlich endogener Kontrollen), die in den Wells getrocknet werden. Der Master Mix ist nicht im Lieferumfang dieses Panels enthalten. Ein Kit, das Panel samt Mastermix enthält, finden Sie unter TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit 2 x 96w FAST. Dieses Produkt ist auch im 384-Well-Format erhältlich.
Beurteilen Sie eine gesamte Gensignatur in einem einfachen Experiment
Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der beiliegenden HPSC Scorecard™ Analyse-Software mit einem Referenzstandard
Identifizieren Sie Linien mit Triineage-Differenzierungspotential
Bewerten Sie die induktive Differenzierung, die auf eine Keimschicht festgelegt ist
Zugriff auf validierte Inhalte für mehr Vertrauen in Ihre Ergebnisse
Bewertung einer gesamten Gensignatur in einem Experiment
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel spart Zeit, indem es vorbeschichtete Assays in einem stabilen und praktischen Trockenformat anbietet. Fügen Sie einfach TaqMan™ Mastermix zu Ihrer cDNA von Interesse hinzu und übertragen Sie sie mit einer Mehrkanalpipette auf die 96-Well-Platte.
Vergleich von Ergebnissen mit einem Referenzstandard
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel bietet Zugriff auf eine firmeneigene, cloudbasierte Analysesoftware, mit der Sie Diagramme und Ergebnistabellen anzeigen und exportieren sowie Berichte erstellen können. Die Software ist mit sieben Applied Biosystems™ qRT-PCR-Systemen kompatibel und ohne Aufpreis erhältlich.
Identifizieren Sie Linien mit Abstammungsverzerrung
Nehmen Sie zufällig differenzierte Embroidkörper (EB)-Proben (mindestens 7 Tage lang mit Standard-EB-Methoden differenziert) in Ihre Analyse auf und bestimmen Sie, ob Ihre Linien auf eine oder mehrere der drei Keimschichten (Endoderm, Mesoderm, Ektoderm) festgelegt sind.
Bewerten Sie die induktive Differenzierung, die auf eine Keimschicht festgelegt ist
Das Panel enthält über zwanzig Marker für jede der drei Keimschichten, die nachweislich wie erwartet auf eine gerichtete Differenzierung in der Monolayer-Kultur reagieren. Mit diesem einzelnen Panel können Sie Zeitverlaufsdaten, Kulturbedingungen und Medienformulierungen für Ihre Keimschicht schnell auswerten.
Zugriff auf validierte Inhalte
Die Panel-Inhalte basieren auf veröffentlichten Arbeiten (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) und wurden gegen mehrere menschliche ES- und iPS-Linien validiert.
Was Sie erhalten
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST umfasst:
Zwei 96-Well-Platten mit 94 TaqMan™ Genexpressions-Assays
Zwei Abdeckungen für optische Platten
Bewertung einer gesamten Gensignatur in einem Experiment
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel spart Zeit, indem es vorbeschichtete Assays in einem stabilen und praktischen Trockenformat anbietet. Fügen Sie einfach TaqMan™ Mastermix zu Ihrer cDNA von Interesse hinzu und übertragen Sie sie mit einer Mehrkanalpipette auf die 96-Well-Platte.
Vergleich von Ergebnissen mit einem Referenzstandard
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel bietet Zugriff auf eine firmeneigene, cloudbasierte Analysesoftware, mit der Sie Diagramme und Ergebnistabellen anzeigen und exportieren sowie Berichte erstellen können. Die Software ist mit sieben Applied Biosystems™ qRT-PCR-Systemen kompatibel und ohne Aufpreis erhältlich.
Identifizieren Sie Linien mit Abstammungsverzerrung
Nehmen Sie zufällig differenzierte Embroidkörper (EB)-Proben (mindestens 7 Tage lang mit Standard-EB-Methoden differenziert) in Ihre Analyse auf und bestimmen Sie, ob Ihre Linien auf eine oder mehrere der drei Keimschichten (Endoderm, Mesoderm, Ektoderm) festgelegt sind.
Bewerten Sie die induktive Differenzierung, die auf eine Keimschicht festgelegt ist
Das Panel enthält über zwanzig Marker für jede der drei Keimschichten, die nachweislich wie erwartet auf eine gerichtete Differenzierung in der Monolayer-Kultur reagieren. Mit diesem einzelnen Panel können Sie Zeitverlaufsdaten, Kulturbedingungen und Medienformulierungen für Ihre Keimschicht schnell auswerten.
Zugriff auf validierte Inhalte
Die Panel-Inhalte basieren auf veröffentlichten Arbeiten (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) und wurden gegen mehrere menschliche ES- und iPS-Linien validiert.
Was Sie erhalten
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST umfasst:
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Panel |
| Format | 96-Array-Platte |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: Zwei 96-Well-Platten, die jeweils das 96-Assay-Panel enthalten, und zwei optische Abdeckungen Bei Raumtemperatur lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonden-Nachweis |
| Form | Getrocknet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOne™, Schnellmodus, ViiA™ 7 System |
| Enthält | 2 x 96-Well-Platte |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 96 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |