Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit 2 x 96w FAST ermöglicht die Verifizierung der Pluripotenz und die Bestimmung einer Veränderung der Abstammungslinie bei ES- und iPS-Zelllinien. Jede der beiden 96-Well-Platten enthält 94 vordefinierte TaqMan™ Genexpressions-Assays (einschließlich endogener Kontrollen), die in den Wells getrocknet sind. Der Master Mix ist im Lieferumfang bereits enthalten. Zum Erwerb nur des Panels siehe TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST. Dieses Produkt ist auch im 384-Well-Format erhältlich.
Beurteilen Sie eine gesamte Gensignatur in einem einfachen Experiment
Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der beiliegenden HPSC Scorecard™ Analyse-Software mit einem Referenzstandard
Identifizieren Sie Linien mit Triineage-Differenzierungspotential
Bewerten Sie die induktive Differenzierung, die auf eine Keimschicht festgelegt ist
Zugriff auf validierte Inhalte für mehr Vertrauen in Ihre Ergebnisse
Bewertung einer gesamten Gensignatur in einem Experiment
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel spart Zeit durch Nutzung vorplattierter Assays in einem stabilen und praktischen Trockenformat. Geben Sie einfach den TaqMan™ Master Mix zu der zu analysierenden cDNA und überführen Sie das Gemisch mit einer Multikanalpipette in die 96-Well-Mikrotiterplatte.
Vergleich von Ergebnissen mit einem Referenzstandard
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel bietet Zugriff auf proprietäre cloudbasierte Analysesoftware, mit der Sie Diagramme und Ergebnistabellen anzeigen und exportieren sowie Berichte erstellen können. Die Software ist mit sieben Applied Biosystems™ qRT-PCR-Systemen kompatibel und ohne Aufpreis erhältlich.
Identifizieren Sie Linien mit Trilineage-Differenzierungspotential
Nehmen Sie randomisiert differenzierte Embryoidkörperproben (EB) in Ihre Analyse auf (mindestens 7 Tage mit Standard-EB-Methoden differenziert), und bestimmen Sie, ob Ihre Linien auf eine oder mehrere der drei Keimschichten (Endoderm, Mesoderm, Ektoderm) ausgerichtet sind.
Bewerten Sie die induktive Differenzierung, die auf eine Keimschicht festgelegt ist
Das Panel enthält über 20 Marker für jede der drei Keimschichten, die nachweislich wie erwartet auf eine gerichtete Differenzierung in der Monolayer-Kultur reagieren. Mit diesem Panel können Sie Zeitverlaufsdaten, Kulturbedingungen und Medienformulierungen für Ihre gewünschte Keimschicht schnell auswerten.
Zugriff auf validierte Inhalte
Die Panelinhalte basieren auf veröffentlichten Arbeiten (Bock et. al., Cell 144, 439–452, 2011) und wurden gegen mehrere menschliche ES- und iPS-Linien validiert.
Was Sie erhalten
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST umfasst:
Zwei 96-Well-Platten mit 94 TaqMan™ Genexpressions-Assays
Zwei Abdeckungen für optische Platten
Zwei 1 ml-Fläschchen TaqMan™ Fast Advanced Master Mix
Bewertung einer gesamten Gensignatur in einem Experiment
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel spart Zeit durch Nutzung vorplattierter Assays in einem stabilen und praktischen Trockenformat. Geben Sie einfach den TaqMan™ Master Mix zu der zu analysierenden cDNA und überführen Sie das Gemisch mit einer Multikanalpipette in die 96-Well-Mikrotiterplatte.
Vergleich von Ergebnissen mit einem Referenzstandard
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel bietet Zugriff auf proprietäre cloudbasierte Analysesoftware, mit der Sie Diagramme und Ergebnistabellen anzeigen und exportieren sowie Berichte erstellen können. Die Software ist mit sieben Applied Biosystems™ qRT-PCR-Systemen kompatibel und ohne Aufpreis erhältlich.
Identifizieren Sie Linien mit Trilineage-Differenzierungspotential
Nehmen Sie randomisiert differenzierte Embryoidkörperproben (EB) in Ihre Analyse auf (mindestens 7 Tage mit Standard-EB-Methoden differenziert), und bestimmen Sie, ob Ihre Linien auf eine oder mehrere der drei Keimschichten (Endoderm, Mesoderm, Ektoderm) ausgerichtet sind.
Bewerten Sie die induktive Differenzierung, die auf eine Keimschicht festgelegt ist
Das Panel enthält über 20 Marker für jede der drei Keimschichten, die nachweislich wie erwartet auf eine gerichtete Differenzierung in der Monolayer-Kultur reagieren. Mit diesem Panel können Sie Zeitverlaufsdaten, Kulturbedingungen und Medienformulierungen für Ihre gewünschte Keimschicht schnell auswerten.
Zugriff auf validierte Inhalte
Die Panelinhalte basieren auf veröffentlichten Arbeiten (Bock et. al., Cell 144, 439–452, 2011) und wurden gegen mehrere menschliche ES- und iPS-Linien validiert.
Was Sie erhalten
Das TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST umfasst:
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Zwei 96-Well-Platten, jeweils mit 96-Assay-Panel (Raumtemperatur) • Zwei optische Abdeckungen (Lagerung bei Raumtemperatur) • Zwei 1 ml-Fläschchen TaqMan™ Fast Advanced Mastermix (zum Versand aufgetaut, NICHT WIEDER EINFRIEREN, bei 2 – 8 °C lagern) |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOnePlus™, Fast Modus, ViiA™ 7-System |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 2 x 96-well plates |
| Forschungskategorie | Stammzellenforschung |
| Spezies | Human |
| Mehr anzeigen |