Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR.
Marke: Applied Biosystems™ 5555536
2817.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
2950.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt, um Farbstoffflexibilität für das Multiplexing von bis zu vier verschiedenen RNA/DNA-Zielen bei durchsatzstarken RT-qPCR zu ermöglichen
- Die 4X-Formulierung ermöglicht einen verbesserten Nachweis sowohl von RNA- als auch von DNA-viralen Pathogenen, selbst wenn anspruchsvolle PCR-Inhibitoren vorhanden sind
- Der TaqMan Fast Virus Mastermix wird für den empfindlichen Pathogennachweis in Forschungsproben sowie für Multiplex Genexpressionsstudien mit geringem Zieleingang verwendet
- Das Einzelröhrchenformat gewährleistet eine konsistente Handhabung und Verarbeitung
- Liefert Ergebnisse in weniger als 30 Minuten und ist somit Ideal für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz
- Optimiert für den Nachweis von bis zu vier RNA/DNA-viralen Krankheitserregern und Genexpressionszielen
- 4X Mastermix zur Amplifikation von RNA- und DNA-Zielen bei niedrigen Zieleingangsmengen mit sechs Protokollen des dynamischen Bereichs
- Entwickelt für die Arbeit in Gegenwart gängiger RT-qPCR-Inhibitoren in Blut-, Stuhl- und anderen komplexen Proben
- Die Formulierung ist frei von ROX-Farbstoff, um die Verwendung anderer Farbstoffe in dem Kanal zu ermöglichen, der zuvor zur ROX-Messung verwendet wurde
- Der Mastermix aus einem Röhrchen und einem Schritt bietet ein einziges Durchlaufprofil mit RNA und DNA und ermöglicht das vereinfachte Mischen und Abgleichen von Zielen auf einer Platte
- Erhöhte RT-qPCR-Geschwindigkeit auf schnellen und Standardgeräten
Spezifikation
Enthält ein 10 ml-Röhrchen mit 4X RT-PCR-Mastermix, ausreichend für 2000 20 μl-Reaktionen. Der Mastermix enthält: • Hot-Start AmpliTaq Fast DNA-Polymerase • Thermostabile MMLV Reverse Transkriptase • dNTPs • RNase-Inhibitor • Optimierter Puffer Röhrchen im Tiefkühlgerät lagern (–15 bis –25 °C). |
|
1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
1 x 10 mL | |
Genexpression, Virusnachweis | |
Integrierter Heißstart | |
RNA, DNA |
Primer-Sonde | |
Schnell oder standardmäßig | |
Keine | |
Trockeneis | |
4X | |
2000 x 20 µl-Reaktionen | |
1 × 10 ml |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.