Learn More
TaqMan™ TaqMan™ DNA-Vorlagenreagenzien
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
:
1 Kit
Beschreibung
Includes
Standardkurvenverdünnungsserie für menschliche DNA, unbekannte DNA-Kontrolle, Beta-Aktin-Sonde (FAM™ Sonde), Beta-Aktin-Vorwärtsprimer und Beta-Aktin-Rückwärtsprimer
TaqMan™ Beta-actin Vorlagenreagenzien können mit TaqMan™ PCR-Kernreagenzien oder SYBR™ Green PCR-Kernreagenzien für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet werden.
- Vordefinierte Primer und TaqMan™ Sonde machen die Assay-Entwicklung überflüssig
- Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) können Optimierungszeit verkürzen
- Separate Komponenten sorgen für Flexibilität bei der Assay-Einrichtung
Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten: Wir haben umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung: Alle unsere Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Recommended Storage
Store at -20°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Standardkurvenverdünnungsserie für menschliche DNA, unbekannte DNA-Kontrolle, Beta-Aktin-Sonde (FAM™-Sonde), Beta-Aktin-Vorwärtsprimer und Beta-Aktin-Rückwärtsprimer. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Beschreibung | Interne Sondenmodifikation: FAM (5'), TAMRA Quencher (3') |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Menge | 1 Kit |
| Ziel | β-Aktin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real-Time PCR (qPCR) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.