Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Standard, 96-Well-Platte; Format 16
Artikelnummer. 15342192 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15342192 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15342192 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4413264
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, Standard, 96-Well-Platte; Format 16
Bei den kundenspezifischen TaqMan™ Platten handelt es sich um ein kostengünstiges und praktisches 96-Well-Format für TaqMan™ Genexpressionsassays.Wählen Sie aus über 50.000 inventarisierten Assays für Mensch, Maus, Ratte, Hund und Rhesusaffe sowie aus fünf Plattenformaten: Einzelassays oder Assays in doppelter oder dreifacher Ausführung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array-Standardplatte
Format 96-Well-Platte, Format 16
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 6
Menge Je 1
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.