Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Standard, 96-well Plate; Format 16 + candidate endogenous controls
Artikelnummer. 15352192 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15352192 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15352192 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4413265
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, Standard, 96-well Plate; Format 16 + candidate endogenous controls
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Standard Plate
Format 96-well Plate, Format 16
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 6
Produktlinie TaqMan
Menge Je 1
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Probentyp cDNA