Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, MicroRNA B Karten v3.0, Nagetier
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Die TaqMan™ Array-Nagetier-MicroRNA B-Karte V3.0 enthält 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays, die eine genaue Quantifizierung der spezifischen MicroRNAs 306 und 135 für Maus bzw. Ratte in nur 5 Stunden ermöglichen. Enthalten sind drei TaqMan MicroRNA Assay-endogene Kontrollen für jede Spezies zur Unterstützung der Datennormalisierung und ein nicht mit Nagetieren verwandter TaqMan MicroRNA-Assay als Negativkontrolle. Informationen zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Datei mit der Target-Liste. Für die Nutzung dieses Arrays ist der Erwerb des Megaplex™ RT-Primers, Nagetier-Pool B V3.0 erforderlich. In Situationen, in denen die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder die Probenmenge begrenzt ist, kann mit Hilfe des Megaplex™ PreAmp-Primers, Nagetier-Pool B V3.0 ein zusätzlicher Voramplifikationsschritt ausgeführt werden.
TaqMan™ Array MicroRNA-Karten Nutzen Sie alle Vorteile der TaqMan™ MicroRNA-Assays in einer praktischen, vorkonfigurierten Mikrofluidkarte und minimieren Sie so die experimentelle Variabilität und den Aufwand für eine parallele Durchführung von 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays.
Megaplex™ RT-Primer sind hochgradig gebündelte RT-Primer, die zur Konvertierung von bis zu 381 miRNAs in cDNA vor der Echtzeitanalyse entwickelt wurden und die für die Ausführung der TaqMan™ Array MicroRNA-Karte benötigt werden. Für eine höhere Empfindlichkeit oder bei der Verarbeitung begrenzter Proben bieten die Megaplex™ PreAmp Primer einen optionalen Preamplifikationsschritt vor der Echtzeitanalyse. TaqMan™ Array MicroRNA-Karten und Megaplex™ Primer Pools ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils, das der miRBase v21 entspricht und das in nur 5 Stunden angefertigt werden kann – die ideale miRNA-Profilierungslösung. Wichtigste Produktmerkmale:
Hochspezifisch — Quantifizierung ausschließlich von biologisch aktiven und reifen miRNAs
Der hochgradig optimierte Arbeitsablauf verringert die Anzahl der RT-Reaktionen (reverse Transkription) pro Probe
Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
Für Proben von Menschen, Mäusen und Ratten geeignet
Eine optimale miRNA-Profilierungslösung
Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
Nach der reversen Transkription von miRNA-Targets mit Megaplex™ RT-Primern und der optionalen Preamplifikation mit Megaplex™ PreAmp Primern wird der TaqMan™ Universal PCR Master Mix II einfach mit jeder Reaktion kombiniert und in jede Probenladeöffnung der TaqMan™ Array-Karte pipettiert. Dies vereinfacht die Probenhandhabung und erhöht den Probendurchsatz.
Umfassende Deckung mit der Sanger miRBase
Megaplex™ RT-Pools und PreAmp Primer sind für Proben von Menschen und Nagetieren erhältlich und beinhalten eine Reihe an vorausgewählten und aufeinander abgestimmten Primer-Pools und TaqMan™ Array-Karten. Der Inhalt entstammt der miRBase v14 und v15 für Menschen und Nagetiere und bietet mit den aktuellsten TaqMan™ MicroRNA-Assays eine vollständige bzw. nahezu vollständige Deckung mit Sanger.
TaqMan™ Array MicroRNA-Karten Nutzen Sie alle Vorteile der TaqMan™ MicroRNA-Assays in einer praktischen, vorkonfigurierten Mikrofluidkarte und minimieren Sie so die experimentelle Variabilität und den Aufwand für eine parallele Durchführung von 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays.
Megaplex™ RT-Primer sind hochgradig gebündelte RT-Primer, die zur Konvertierung von bis zu 381 miRNAs in cDNA vor der Echtzeitanalyse entwickelt wurden und die für die Ausführung der TaqMan™ Array MicroRNA-Karte benötigt werden. Für eine höhere Empfindlichkeit oder bei der Verarbeitung begrenzter Proben bieten die Megaplex™ PreAmp Primer einen optionalen Preamplifikationsschritt vor der Echtzeitanalyse. TaqMan™ Array MicroRNA-Karten und Megaplex™ Primer Pools ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils, das der miRBase v21 entspricht und das in nur 5 Stunden angefertigt werden kann – die ideale miRNA-Profilierungslösung. Wichtigste Produktmerkmale:
Hochspezifisch — Quantifizierung ausschließlich von biologisch aktiven und reifen miRNAs
Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
Nach der reversen Transkription von miRNA-Targets mit Megaplex™ RT-Primern und der optionalen Preamplifikation mit Megaplex™ PreAmp Primern wird der TaqMan™ Universal PCR Master Mix II einfach mit jeder Reaktion kombiniert und in jede Probenladeöffnung der TaqMan™ Array-Karte pipettiert. Dies vereinfacht die Probenhandhabung und erhöht den Probendurchsatz.
Umfassende Deckung mit der Sanger miRBase
Megaplex™ RT-Pools und PreAmp Primer sind für Proben von Menschen und Nagetieren erhältlich und beinhalten eine Reihe an vorausgewählten und aufeinander abgestimmten Primer-Pools und TaqMan™ Array-Karten. Der Inhalt entstammt der miRBase v14 und v15 für Menschen und Nagetiere und bietet mit den aktuellsten TaqMan™ MicroRNA-Assays eine vollständige bzw. nahezu vollständige Deckung mit Sanger.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TaqMan™ Array Rodent MicroRNA B Cards v3.0 |
| Format | 384-Well-Mikrofluidik-Karte |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Echtzeit-PCR (qPCR), miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA |
| Enthält | 384-Well-Arrays und Informations-CD |
| Menge | 4 Packungen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.