Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Rat Phosphodiesterase, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeskrivning
- Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert
- Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
- Das Panel von Assays in der TaqMan™ 96-Well Array, Platte für die Phosphodiesterase, Mensch, zielt auf Gene aus fünf Familien ab:
- Zyklische Nukleotid-Phosphodiesterasen
- Nukleotid-Pyrophosphatase/Phosphodiesterase
- Saure Sphingomyelinasen
- Neutrale Membransphingomyelin-Phosphodiesterasen
- Glycerophosphodiester-Phosphodiesterasen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Array-Platte |
| Format | 96-Array-Platte |
| Spezies | Ratte |
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Enthält | TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Visa mer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?