Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Panel für die endogene Kontrolle, Ratte
Artikelnummer. 11620109 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11620109 2 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11620109 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4378704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1648.00 CHF
    1054.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 593.28 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, Panel für die endogene Kontrolle, Ratte
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für endogene Kontrolle, Ratte, ist eine 384 Well-Mikro-Fluidikkarte mit 16 TaqMan™, Ratte Genexpressions-Assays, die häufig als endogene Kontrollen bei auf einem Block angeordneten Triplikaten eingesetzt werden. Dieses Produkt ist mit einem aktualisierten Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel. Endogene Kontrollfelder sind in Packungen mit 2 Stück erhältlich.
Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Rat Endogenes Kontrollpanel
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Enthält Kontroll-Primer-Sondenset: Das TaqMan™ Array für die endogene Kontrolle (Ratte) wird im Paket mit 2 Karten geliefert und enthält eine CD mit Informationen zum Assay sowie eine Eingabedatei für die Gerätesoftware.
Menge 2 Karten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.