Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Plate 48 Plus Candidate Endogenous Control Genes
Artikelnummer. 15302182 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15302182 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15302182 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4391527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 CHF
    366.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 205.92 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, Plate 48 Plus Candidate Endogenous Control Genes
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Standard Plate
Format Plate 48
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 2
Produktlinie TaqMan
Menge Je 1
Reaktionsgeschwindigkeit Standard