Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Stem Cell Pluripotency
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Die Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Pluripotenz 96-Wellplatte mit Mäuse-Stammzellen enthält 92 Assays für stammzellassoziierte Gene und 4 Assays für Anwärter endogener Kontrollgene.
Das Assay-Panel in dieser Platte basiert auf dem Panel, das in der TaqMan™ Array 96-Well-Pluripotenzplatte mit Menschen-Stammzellen verwendet wird. Diese Assays zielen auf Mausorthologene zu den Genen in diesem Panel ab. Die Auswahl der Gene erfolgte in Zusammenarbeit mit der International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Die menschlichen Gene werden als Marker für die Charakterisierung der embryonalen Stammzellidentität validiert und können zur Beurteilung von Variationen zwischen embryonalen Stammzellisolaten verwendet werden. Mausorthologene dieser Gene wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt:
Expression in embryonalen Karzinomzellen, primordialen Keimzellen oder embryonalen Stammzellen;
Bekannte Rolle bei der Erhaltung der Pluripotenz in embryonalen Stammzellen;
Identifizierung in mikroarraybasierten Experimenten als korreliert mit dem Stammzellenzustand. Um Zellen zu identifizieren, die den pluripotenten Zustand verlassen haben, haben wir auch Gene aufgenommen, deren Expression charakteristisch für spezifische Differenzierungslinien im Embryo nach der Implantation und im reifen Gewebe ist. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
Gleiche TaqMan™Assay-Qualität in neuen Format
TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind. In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse eines Experiments, bei dem der lineare Bereich der beiden Formate verglichen wurde und kein Leistungsunterschied festgestellt werden konnte.
Fügen Sie einfach Mastermix und Ihre Probe hinzu und beginnen Sie mit dem Cycling
Ideal für Projekte wie die Validierung von Mikroarray- und RNAi-Daten und Pathway-Studien. Die Platten enthalten genau die richtige Menge an TaqMan™Assay in jedem Well: ausreichend für eine 20 μl-Reaktion. Die Mindestbestellmenge beträgt nur drei Gensignatur-Platten, was es für viele Labore erschwinglich macht und wodurch weniger einzeln gekaufte TaqMan™Assays ungenutzt weggeworfen werden. Sparen Sie viel Zeit beim Vorbereiten Ihrer Experimente. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und beginnen Sie mit dem Cycling.
Abbildung 2 ist ein Beispiel-Platten-Layout mit Gen-Symbolen und Assay-IDs
Die Plattenkarte gewährleistet eine korrekte Datenkennzeichnung und einfache Neubestellung
Jede Packung TaqMan™ Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkonfigurationskarte (siehe Abbildung 2) zusammen mit den Details jedes TaqMan™Assays enthält. Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der experimentellen Daten zu ermöglichen und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.
Einfache Handhabung
Jede TaqMan™ Array-Platten-Well enthält einen einzelnen TaqMan™Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. Wenn Sie bereit sind, Ihre Assays auszuführen, fügen Sie einfach den PCR-Mastermix und Ihre cDNA-Probe hinzu, verschließen Sie die Platte, und beginnen Sie mit dem Cycling auf einem Echtzeit-PCR-Gerät.
Kompatibilität
TaqMan™ Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan™ Genexpression-Mastermix optimiert, sind aber auch mit TaqMan™ Universal-PCR-Mastermix kompatibel. Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan™ Array-Platten auch mit dem TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und dafür empfohlen). TaqMan™ Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit 96-Well Plattenkapazität laufen. Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900HT Fast Real-Time-PCR-Systemen validiert, wobei 96-Well-Standardblöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl-Reaktion verwenden.
Das Assay-Panel in dieser Platte basiert auf dem Panel, das in der TaqMan™ Array 96-Well-Pluripotenzplatte mit Menschen-Stammzellen verwendet wird. Diese Assays zielen auf Mausorthologene zu den Genen in diesem Panel ab. Die Auswahl der Gene erfolgte in Zusammenarbeit mit der International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Die menschlichen Gene werden als Marker für die Charakterisierung der embryonalen Stammzellidentität validiert und können zur Beurteilung von Variationen zwischen embryonalen Stammzellisolaten verwendet werden. Mausorthologene dieser Gene wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt:
Expression in embryonalen Karzinomzellen, primordialen Keimzellen oder embryonalen Stammzellen;
Bekannte Rolle bei der Erhaltung der Pluripotenz in embryonalen Stammzellen;
Identifizierung in mikroarraybasierten Experimenten als korreliert mit dem Stammzellenzustand. Um Zellen zu identifizieren, die den pluripotenten Zustand verlassen haben, haben wir auch Gene aufgenommen, deren Expression charakteristisch für spezifische Differenzierungslinien im Embryo nach der Implantation und im reifen Gewebe ist. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind. In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse eines Experiments, bei dem der lineare Bereich der beiden Formate verglichen wurde und kein Leistungsunterschied festgestellt werden konnte.
Fügen Sie einfach Mastermix und Ihre Probe hinzu und beginnen Sie mit dem Cycling
Ideal für Projekte wie die Validierung von Mikroarray- und RNAi-Daten und Pathway-Studien. Die Platten enthalten genau die richtige Menge an TaqMan™Assay in jedem Well: ausreichend für eine 20 μl-Reaktion. Die Mindestbestellmenge beträgt nur drei Gensignatur-Platten, was es für viele Labore erschwinglich macht und wodurch weniger einzeln gekaufte TaqMan™Assays ungenutzt weggeworfen werden. Sparen Sie viel Zeit beim Vorbereiten Ihrer Experimente. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und beginnen Sie mit dem Cycling.
Abbildung 2 ist ein Beispiel-Platten-Layout mit Gen-Symbolen und Assay-IDs
Die Plattenkarte gewährleistet eine korrekte Datenkennzeichnung und einfache Neubestellung
Jede Packung TaqMan™ Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkonfigurationskarte (siehe Abbildung 2) zusammen mit den Details jedes TaqMan™Assays enthält. Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der experimentellen Daten zu ermöglichen und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.
Einfache Handhabung
Jede TaqMan™ Array-Platten-Well enthält einen einzelnen TaqMan™Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. Wenn Sie bereit sind, Ihre Assays auszuführen, fügen Sie einfach den PCR-Mastermix und Ihre cDNA-Probe hinzu, verschließen Sie die Platte, und beginnen Sie mit dem Cycling auf einem Echtzeit-PCR-Gerät.
Kompatibilität
TaqMan™ Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan™ Genexpression-Mastermix optimiert, sind aber auch mit TaqMan™ Universal-PCR-Mastermix kompatibel. Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan™ Array-Platten auch mit dem TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und dafür empfohlen). TaqMan™ Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit 96-Well Plattenkapazität laufen. Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900HT Fast Real-Time-PCR-Systemen validiert, wobei 96-Well-Standardblöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl-Reaktion verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Array-Platte |
| Format | 96-Array-Platte |
| Spezies | Maus |
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Enthält | TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Reinigungsverfahren | Standard |
| Mehr anzeigen |