Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Stammzellenpluripotenz-Panel, Maus
Artikelnummer. 11630119 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11630119 4 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11630119 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4385363
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
TaqMan™ Array, Stammzellenpluripotenz-Panel, Maus
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für Pluripotenz-Panel für humane Stammzellen ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte zur Charakterisierung undifferenzierter Stammzellen oder ihrer differenzierten Derivate. Dieses Gensignaturpanel enthält Mausorthologe mit gut definierten menschlichen Markern für Pluripotenz und 6 endogene Kontrollen. Das Format des TaqMan Arrays ermöglicht die parallele Ausführung von 1 bis 4 Replikaten pro Array. Jede Bestellung enthält eine CD mit Assay-Informationen und eine Eingabedatei für die Gerätesoftware. Dieses Produkt wird in Packungen mit je 4 Karten verkauft.
Das Pluripotenz-Array für Mausstammzellen enthält Mausorthologgene des humanen Panels zur Charakterisierung embryonaler Stammzellen der Maus. Der Gengehalt auf diesem TaqMan-Array ist ein direktes Resultat der Arbeit des I.S.C.I Konsortiums und der Beschreibung menschlicher embryonaler Stammzelllinien durch die International Stem Cell Initiative.
Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
Die richtigen Ziele
Diese TaqMan Arrays verwenden die geschützte Mikrofluidiktechnologie von Applied Biosystems, um gleichzeitig die Genexpressionswerte mittels quantitativer PCR für 92 Testgene und6 endogene Kontrollen zu analysieren. Gene wurden anhand folgender Kriterien aufgenommen:
    Expression in humanen embryonalen Karzinomzellen (HEC), primordialen Keimzellen oder humanen ES (hES) Zellen
    Bekannte Rolle bei der Erhaltung der Pluripotenz in hES-Zellen
    Wurde in mikroarraybasierten Experimenten als korreliert mit dem Stammzellzustand erkannt
    Die Expression ist bekanntermaßen charakteristisch für spezifische Differenzierungslinien im Embryo nach der Implantation und im reifen Gewebe. Dies sind die richtigen Ziele für die Charakterisierung embryonaler Stammzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Maus-Stammzell-Pluripotenz-Panel
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Stammzellanalyse
Enthält Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
Menge 4 Karten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.