Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human TNFR2 Pathway
Artikelnummer. 10695985 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Standardplatte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10695985 1 Standardplatte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10695985 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4414191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 CHF
    247.04 CHF / 1 Sets
    Sparen 138.96 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 44 Assays für TNFR2-Pfad-assoziierte Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle.
  • Gensignaturplatten sind 96-Well Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • Gleiche TaqMan™Assay-Qualität, neues Format
  • TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind
  • In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 Standardplatte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Forschungskategorie Zellzyklus & Proliferation , Apoptose, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Entwicklung, Immunologie, Signaltransduktion