Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TGFB Pathway, Fast 96-well
Artikelnummer. 10478074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10478074 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10478074 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00 CHF
    257.28 CHF / 1 Sets
    Sparen 144.72 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, TGFB-Signalweg, Mensch, schnell, 96 Wells
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel im TaqMan™ Array, 96 Well-Platte TGFb-Signalpfad (Mensch) zielt auf Gene ab, die Mitglieder der TGF-Beta-Liganden-Superfamilie codieren: 1) TGFB-Familie (TGF- B1 , B2, B3); 2) knochenmorphogenetische Proteine (BMPs); 3) Wachstums- und Differenzierungsfaktoren (GDFs); und 4) weitere, die Anti-Müller-Hormon (AMH), Aktivin A&B⁄Inihibin A&B und Nodal umfassen. Zu den TGF-Beta-Rezeptoren im Panel gehören Activin Typ 1- und Typ II-Rezeptoren, BMPRs und TGFBR 1, 2 und 3. Mitglieder der SMAD-Familie sind ebenfalls im Panel vertreten, da sie für den kanonischen TFGB-Signaltransduktionspfad von zentraler Bedeutung sind. Weitere Gene im Panel sind an der Regulierung der TGFb-Signalisierung sowie den von TGFBs regulierten Funktionen beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, Onkologie, biomarkerbezogene Pathway(s), Signaltransduktion, Entwicklung