Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Prion Pathway, Fast 96-well
Beschreibung
- Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert
- Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
- Die TaqMan™ Array Human Prion-Pathway 96-Well-Mikrotiterplatte enthält:
- 28 Assays für Gene, die mit Prionen-Signalpfaden verbunden sind
- 4 Assays für die Erkennung endogener Steuerungsgene
- Alle Assays sind dreifach beschichtet
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Array-Platte |
| Format | 96-Array-Platte |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Enthält | TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Mehr anzeigen |