Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Phosphodiesterase Panel
Artikelnummer. 11630109 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11630109 4 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11630109 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4378705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, Phosphodiesterase-Panel, Mensch
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Humane Phosphodiesterase-Array ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Inflammasom-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 48 TaqMan™ Genexpressions-Assays entwickelt, die in Blöcken in 384 Wells angeordnet sind. Es ist mit einem aktualisierten Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel und wird in 4er-Packungen verkauft. Das Array enthält 43 humane Assays und fünf humane Kontrollen. Orthogonale Gene für das humane Panel befinden sich im Phosphodiesterase-Panel, Ratte, mit zwei Ausnahmen: Pde6g und Gdpd4 fehlen, und zwei zusätzliche Kontrollen (Arbp und Ywhaz) befinden sich im Ratten-Panel.
Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array Phosphodiesterase-Panel (Mensch)
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 µl-Reaktion. Karten bei 4 °C lagern.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 2 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 4 Karten
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, Neurobiologie, Toxikologie und Arzneimittelmetabolismus, Immunologie, Onkologie
Zielgen Umfasst fünf verschiedene Phosphodiesterase-Familien