Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, MicroRNA B-Karten v3.0, Mensch
Artikelnummer. 12097789 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Packungen
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12097789 4 Packungen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12097789 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4444910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 CHF
    2137.60 CHF / 4 Stück
    Sparen 1202.40 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, MicroRNA B-Karten v3.0, Mensch
Die TaqMan™ Array Human-MicroRNA A-Karte V3.0 enthält 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays, die eine genaue Quantifizierung von 377 Human-MicroRNAs in gerade mal 5 Stunden ermöglichen. Drei TaqMan microRNA Assay-endogene Kontrollen sind enthalten, um die Datennormalisierung zu unterstützen, und ein TaqMan™ microRNA-Assay, der nicht mit dem Menschen verwandt ist, ist als Negativkontrolle enthalten. Details zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Ziellistendatei. Für die Nutzung dieses Arrays ist der Erwerb des Megaplex™ RT-Primers, Human-Pool B V3.0 erforderlich. In Situationen, in denen die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder die Probenmenge begrenzt ist, kann mit Hilfe des Megaplex™ PreAmp-Primers, Human-Pool B V3.0 ein zusätzlicher Voramplifikationsschritt ausgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Human MicroRNA B Cards v3.0
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Echtzeit-PCR (qPCR), miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA
Menge 4 Packungen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.