Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MAPK Pathways
TaqMan™ Array, MAPK-Signalwege, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4414093
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Diese 96 -well Platten sind mit dem am besten geeigneten TaqMan™ vorkonfiguriert Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess,Weg oder einen bestimmten Krankheitszustand. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.Das Assaypanel in der TaqMan™ Array 96-Well Human MAP Kinase Pathways Platte zielt auf Gene aus den vier großen Gruppen von Säugetier-MAPK ab: 1) ERKs (extrazelluläre signalregulierte Kinasen); 2) p38-MAPKS; 3) JNKs (c-Jun NH2-terminale Kinasen) und 4) ERK5 (oder BMK-Kaskaden). Gene aus den Gruppen MAP2K (MAPKK), MAP3K (MAPKKK) und Duale-Spezifität-Proteinkinase MAPKK (DUSP) befinden sich ebenfalls auf dem Panel. Weitere Gruppen von Kinasen in diesem Panel umfassen: Cyclin-abhängige Kinase (CDK), MAP-Kinase-interagierende Serinethronin⁄Kinase (MNK), p21 aktivierte Kinasen (PAK) und ribosomale S6-Kinasen (RSK). Mehrere MAPK-Ziele, einschließlich Genen, die mit Signaltransduktion, Transkriptionsregulation, Zellzyklus-Regulation und Krebs assoziiert sind, sind ebenfalls enthalten.
Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Standard |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion | |
FAM | |
Standard | |
Zellzyklus & Proliferation, Neurobiologie, Signaltransduktion, Entzündung, Entwicklung, Reproduktion, Apoptose, Onkologie |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.