Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ schneller 96-Well Array, ligandengesteuerte Ionenkanäle, schnell -Well
TaqMan™ Array, ligandengesteuerte Ionenkanäle, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418737
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel in der TaqMan™ Array 96-Well ligandengesteuerte Ionenkanäle (Mensch) Platte zielt auf Gene in den3 Superfamilien ligandengesteuerter Kanäle ab: 1) Cys-loop-Rezeptoren (GABAA-Rezeptorfamilie, Glycin-Rezeptorfamilie, 5-HT-Rezeptoren⁄Serotonin und Nikotini-Acetylcholin-Rezeptorfamilie); 2) ionotrope Glutamatrezeptoren (AMPA, Kainate, NMDA) sowie 3) ATP-gesteuerte Kanäle (P2X-Rezeptoren). Ebenfalls im Panel befinden sich Gene, die Mitglieder der Ionenkanalfamilie codieren: Chloridkanal, TRP-Kationenkanäle (transientes Rezeptorpotential), Calciumkanal und Natriumkanal. Zusätzlich sind ein Gen aus dem zyklisch Nukleotid-gesteueren Kanal und dem Kalium-gesteuerten Ionenkanal vorhanden.Spezifikation
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Zellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Entzündung |
Human | |
Getrocknet | |
FAM | |
Schnell |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.