Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human FGF Pathway, Fast 96-well
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ 96-Well-Array, Platte für den FGF-Signalweg, Mensch, enthält 92 Assays für mit dem FGF-Signalweg assoziierte Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Array-Platte |
| Format | 96-Array-Platte |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Enthält | TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Mehr anzeigen |