Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human CYP450 & Other Oxygenases, Fast 96-well
Artikelnummer. 10259154 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10259154 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10259154 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00 CHF
    257.28 CHF / 1 Sets
    Sparen 144.72 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, CYP450 & andere Oxygenasen, Mensch, schnell, 96 Wells
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel in der TaqMan™ Array 96-Well-Platte für menschliche CYP450 und andere Oxygenasen zielt auf Gene aus der Familie von 56 CYP450 ab. Darüber hinaus gibt es Assays gegen Gene, die an CYP450-haltigen Systemen beteiligt sind, wie die Cytochromo-Oxidoreduktase und die Cytochrom b5-Reduktase. Ebenfalls enthalten sind die funktional verwandten Mitglieder der Familien Monooxygenase, Monoaminoxygenase und Lipooxygenase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Toxikologie & Arzneimittelmetabolismus