Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Alzheimer's Disease, Fast 96-well
Artikelnummer. 10187104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10187104 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10187104 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 CHF
    247.04 CHF / 1 Sets
    Sparen 138.96 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ schneller 96-Well Array, Alzheimer, Mensch
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel in der TaqMan™ Array 96-Well-Platte für Alzheimer beim Menschen basiert auf der 'Amyloid-Hypothese’. Die 92 Gene sind an APP-Prozessen beteiligt, die Beta-Amyloid erzeugen und Gene enthalten, die in mehrere nachgeschaltete Schritten der Beta-Amyloid-Aggregation, Tau-Hyperphosphorylierung, Exzitotoxizität, Entzündung, Oxidation und Mikrogliaaktivierung involviert sind. Wir bieten auch Assays für Gene an, die an der Cholesterinbiosynthese beteiligt sind, da ein Zusammenhang zwischen hohem Cholesterin und einem erhöhten Risiko für Alzheimer besteht. Gene, die mit der Pathologie, Biochemie und Genetik der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden, sind ebenfalls enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Neurobiologie