Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 8
Artikelnummer. 15332192 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15332192 1 Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15332192 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4413263
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 8
Bei den kundenspezifischen TaqMan™ Platten handelt es sich um ein kostengünstiges und praktisches 96-Well-Format für TaqMan™ Genexpressionsassays.Wählen Sie aus über 50.000 inventarisierten Assays für Mensch, Maus, Ratte, Hund und Rhesusaffe sowie aus fünf Plattenformaten: Einzelassays oder Assays in doppelter oder dreifacher Ausführung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Fast Plate
Format 96-well Plate, Format 8
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Produktlinie TaqMan
Menge 1 Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Fast