Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 48
Artikelnummer. 15362182 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15362182 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15362182 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4413257
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Array, schnell, 96-Well-Platte; Format 48
Bei den kundenspezifischen TaqMan™ Platten handelt es sich um ein kostengünstiges und praktisches 96-Well-Format für TaqMan™ Genexpressionsassays.Wählen Sie aus über 50.000 inventarisierten Assays für Mensch, Maus, Ratte, Hund und Rhesusaffe sowie aus fünf Plattenformaten: Einzelassays oder Assays in doppelter oder dreifacher Ausführung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Fast Plate
Format 96-Well-Platte, Format 48
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 2
Produktlinie TaqMan
Menge Je 1
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell