Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 16 + candidate endogenous controls
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TaqMan™ Array Fast Plate |
| Format | 96-well Plate, Format 16 |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Anzahl Proben | 6 |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | Je 1 |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |