Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human A- und B-Karten
Artikelnummer. 16685094 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
754 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 16685094
Marke: Applied Biosystems™ A31805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bieten den Komfort vorab aufgetragener TaqMan Advanced miRNA-Assays in einem 384-Well-Mikrofluidik-Kartenformat.
  • Die Applied Biosystems TaqMan Advanced miRNA Human A- und B-Karten bieten den Komfort vorab aufgetragener TaqMan Advanced miRNA-Assays in einem 384-Well-Mikrofluid-Kartenformat. Dieses Produkt enthält zwei Karten, die eine genaue Quantifizierung von 754 einzigartigen miRNAs in nur fünf Stunden ermöglicht.
  • Vier endogene Kontrollen für den TaqMan Advanced miRNA Assay sind in jeder Karte enthalten, um die Datennormalisierung zu unterstützen. Details zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Ziellistendatei. Die Assays können die reife Form der miRNA von 1–10 ng der Gesamt-RNA aus Gewebe erkennen und quantifizieren.
  • Erforderlich für die Vorbereitung des cDNA-Templates, das mit den TaqMan Advanced miRNA-Assays verwendet wird.
  • Das Kit ermöglicht die Analyse von: Mehreren miRNAs aus einer einzelnen amplifizierten Probe, Proben, die in begrenzter Menge verfügbar sind, einschließlich Serum, Plasma oder andere biologische Flüssigkeiten
  • Universelle reverse Transkription (RT) – ein RT-Schritt für alle TaqMan Advanced miRNA-Assays
  • Empfindlich – entdeckt schon 60 Kopien der eingesetzten miRNA
  • Spezifisch – entdeckt nur reife miRNA und unterscheidet zwischen hochhomologen miRNAs
  • Geringe Probeneingabe – Erkennung und Quantifizierung von reifer miRNA aus nur 1 – 10 ng Gesamt-RNA oder 2 μl Plasma oder Serum
  • Vielseitig – kompatibel mit Gewebe und biologischen Flüssigkeiten, einschließlich Serum und Plasma
  • TaqMan Advanced miRNA-Karten nutzen alle Vorteile der TaqMan miRNA-Assays in einer praktischen, vorkonfigurierten Mikrofluidkarte und minimieren so die experimentelle Variabilität und den Aufwand für eine parallele Durchführung von 384 TaqMan miRNA-Assays. Mit dem TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit ermöglichen TaqMan Advanced miRNA-Karten ein umfassendes Expressionsprofil, das mit miRBase v21 konsistent ist und die ideale miRNA-Profilierungslösung darstellt.
  • TaqMan Advanced miRNA-Karten sind mit den folgenden Applied Biosystems qPCR-Geräten kompatibel: VIIa7, QuantStudio 7 Flex und QuantStudio 12k Flex.
  • TaqMan Advanced miRNA-Karten erfordern die Verwendung des TaqMan Advanced cDNA-Synthesekits, das eine universelle RT-Chemie verwendet, um das cDNA-Template für die Verwendung mit TaqMan Advanced miRNA-Assays für den Nachweis und die Quantifizierung von reifen humanen miRNAs in biologischen Proben vorzubereiten.
  • Diese Platten sind nicht kompatibel mit dem TaqMan MicroRNA cDNA Synthese-Kit der ersten Generation, das eine miRNA-spezifische Reverse-Transkription-Chemie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Zwei 384-Well Arrays
Die TaqMan miRNA-Karten werden bei Umgebungstemperatur geliefert. Lagern Sie die Arrays bei Ankunft bei 2 bis 8 °C und schützen Sie sie vor Licht.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Marker oder Farbstoff 2 Farbe
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Advanced miRNA Human A- und B-Karte
Menge 754 Reaktionen
Forschungskategorie miRNA
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse
Volumen 2 μl