Learn More
MP Biomedicals™ Taq-&GO gebrauchsfertiger PCR-Mix
Ein gebrauchsfertiges, optimiertes 5 X-Reaktionsgemisch für PCR
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTAG100
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11427010
  • 93.55 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu verwenden: Fügen Sie 10 μl Taq-&-GO zu einem 40 μl-Volumen hinzu, das die gewünschten Schablonen und Primer enthält, und der Reaktionsmix ist fertig.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C.
1 ml
Standard PCR