Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 25
Artikelnummer. 11427040 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 250 E
12 x 600 E
5 x 1000 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
5000 Einheiten
7200 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427040 12 x 600 E 7200 Einheiten
11407040 5 x 1000 E 5000 Einheiten
11497030 10 x 250 E 2500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427040 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11EPTQK600
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Taq DNA-Polymerase 5 U/μl, 10-facher Standardpuffer mit Mg, 10-facher Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2, 25 mM dNTP-Mix
Wird mit Standard-Reaktionspuffern geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Taq DNA-Polymerase (5 U/μl), 10X Standard-Puffer mit Mg, 10X Standard-Puffer ohne Mg, 25 mM MgCl2, 10 mM dNTPs Mix Aufbewahrung bei -20 °C
Menge 12 x 600 E
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR