Learn More
TAPS, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413819 100 g 100 Gramm
15403819 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61189.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zwitterionischer Puffer
TAPS sodium salt is used in biochemistry and molecular biology. It has a useful pH range of 7.7 - 9.1. It has been utilized in capillary electrophoresis of such materials as DNA and DNA-dye complexes. Dyes have been separated by planar chromatography with electro osmotic flow with 1 mM TAPS in the mobile phase. The stability constants of metal ions with TAPS have been investigated by capillary electrophoresis. It has also been shown to inhibit connexin channel activity. The activity of various mutants of carbonic anhydrase I and carbonic anhydrase II has been studied in a variety of buffers, including TAPS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TAPS Natriumsalz wird in der Biochemie und Molekularbiologie verwendet. Es hat einen nützlichen pH-Bereich von 7.7 – 9.1. Es wurde bei der Kapillarelektrophorese von Materialien wie DNA- und DNA-Farbstoffkomplexen verwendet. Farbstoffe wurden durch planare Chromatographie mit elektroosmotischem Fluss mit 1 mM TAPS in der mobilen Phase getrennt. Die Stabilitätskonstanten von Metallionen mit TAPS wurden durch Kapillarelektrophorese untersucht. Es wurde auch gezeigt, dass es die Aktivität des Connexin-Kanals hemmt. Die Aktivität verschiedener Mutanten der Carboanhydrase I und der Carboanhydrase II wurde in einer Vielzahl von Puffern, einschließlich TAPS, untersucht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (333.33 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91000-53-2
Summenformel C7H16NNaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 265.256
MDL-Nummer MFCD00069903
InChI-Schlüssel FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23667519
IUPAC-Name Natrium;3-[1,3-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Propan-2-yl]Amino]Propan-1-S-sulfonat
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAPS sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3Na
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (333.33mg/ml).
Formelmasse 265.26
Reinheit (%) 98%